6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxybenzo[b]thiophene
OR900495-1G OR900495-250MG
APOSOR900495-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR900495-1G APOSOR900495-250MG
6-Methoxy-1-benzothiophene 95%
6-Methoxy-1-benzothiophene
Formule: C₉H₈OS
MW: 164,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181215
Numéro CAS: 90560-10-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité