6-Methoxy-1-benzofuran 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methoxybenzofuran
OR900496-1G OR900496-250MG
APOSOR900496-1GEA 112 EUR InStock
APOSOR900496-1G APOSOR900496-250MG
6-Methoxy-1-benzofuran 96%
6-Methoxy-1-benzofuran
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656393
Numéro CAS: 50551-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité