4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid hydrochloride
OR900599-1G OR900599-5G
APOSOR900599-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR900599-1G APOSOR900599-5G
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
4-Aminooxane-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
MW: 181,617 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683135
Numéro CAS: 217299-03-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité