4-Thiophen-2-ylphenol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Thiophen-2-yl)phenol
OR900821-1G
APOSOR900821-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR900821-1G
4-Thiophen-2-ylphenol 98%
4-Thiophen-2-ylphenol
Formule: C₁₀H₈OS
MW: 176,235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797407
Numéro CAS: 29886-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité