3,4-Diethylpyrrole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR900851-1G OR900851-5G
APOSOR900851-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR900851-1G APOSOR900851-5G
3,4-Diethylpyrrole 98%
3,4-Diethylpyrrole
Formule: C₈H₁₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062571
Numéro CAS: 16200-52-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité