2-Isopropoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Isopropyloxypyridine
OR901593-1G OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR901593-1G APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113404
Numéro CAS: 16096-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité