2-Ethoxyquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901677-1G OR901677-25G OR901677-5G
APOSOR901677-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR901677-1G APOSOR901677-25G APOSOR901677-5G
2-Ethoxyquinoline 98%
2-Ethoxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234738
Numéro CAS: 46185-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité