3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 155 EUR InStock
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783194
Numéro CAS: 22109-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité