Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901798-1G OR901798-250MG
APOSOR901798-1GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR901798-1G APOSOR901798-250MG
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257959
Numéro CAS: 1256835-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité