2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dimethyl-3-nitropyridin-4-ol
OR901841-5G
APOSOR901841-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR901841-5G
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol 97%
2,6-Dimethyl-3-nitro-4-pyridinol
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18253578
Numéro CAS: 13603-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité