2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901868-1G OR901868-5G
APOSOR901868-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR901868-1G APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₈N₂
MW: 180,205 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02929371
Numéro CAS: 39065-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité