6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901870-10G OR901870-1G OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR901870-10G APOSOR901870-1G APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10686879
Numéro CAS: 19655-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité