1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901885-100G OR901885-25G OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA 632 EUR InStock
APOSOR901885-100G APOSOR901885-25G APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Formule: C₈H₁₃N₃S
MW: 183,274 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11055263
Numéro CAS: 187533-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité