L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901886-10G OR901886-1G OR901886-5G
APOSOR901886-10GEA 647 EUR InStock
APOSOR901886-10G APOSOR901886-1G APOSOR901886-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole
Formule: C₇H₁₀N₂S
MW: 154.233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06358066
Numéro CAS: 24255-45-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité