4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901887-1G OR901887-5G
APOSOR901887-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR901887-1G APOSOR901887-5G
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702090
Numéro CAS: 53698-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité