tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-3,4-dihydroquinoline-4(2H)-one
OR901923-1G OR901923-5G
APOSOR901923-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR901923-1G APOSOR901923-5G
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-oxo-2,3-dihydroquinoline-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10697721
Numéro CAS: 179898-00-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité