Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR901969-1G OR901969-5G
APOSOR901969-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR901969-1G APOSOR901969-5G
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Ethyl 4-ethoxynicotinate
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09972185
Numéro CAS: 33279-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité