tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR902455-1G OR902455-5G
APOSOR902455-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR902455-1G APOSOR902455-5G
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate 98%
tert-Butyl (2-chloropyridin-4-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
MW: 242.702 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09028165
Numéro CAS: 916210-27-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité