6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902576-1G
APOSOR902576-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR902576-1G
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 98%
6-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
MW: 192,168 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254721
Numéro CAS: 50551-61-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité