N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902636-100G OR902636-25G OR902636-5G
APOSOR902636-100GEA 354 EUR InStock
APOSOR902636-100G APOSOR902636-25G APOSOR902636-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)maleimide
Formule: C₁₀H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129167
Numéro CAS: 7300-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité