1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR902860-1G OR902860-5G
APOSOR902860-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR902860-1G APOSOR902860-5G
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-2-nitrobenzene
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909350
Numéro CAS: 83747-12-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité