4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenylthiazole
OR903354-1G OR903354-250MG
APOSOR903354-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR903354-1G APOSOR903354-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole 96%
4-Phenyl-1,3-thiazole
Formule: C₉H₇NS
MW: 161,224 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092820
Numéro CAS: 1826-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité