1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904018-1G OR904018-5G
APOSOR904018-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR904018-1G APOSOR904018-5G
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(3-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664904
Numéro CAS: 86454-35-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité