2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
OR904134-1G OR904134-250MG
APOSOR904134-1GEA 533 EUR InStock
APOSOR904134-1G APOSOR904134-250MG
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-Methoxy-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,231 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05189295
Numéro CAS: 185510-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité