1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904181-1G OR904181-250MG
APOSOR904181-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR904181-1G APOSOR904181-250MG
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664910
Numéro CAS: 383136-42-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité