2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904253-1G OR904253-250MG OR904253-5G
APOSOR904253-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR904253-1G APOSOR904253-250MG APOSOR904253-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine 95%
2-[(4-Methylphenyl)thio]ethanamine
Formule: C₉H₁₃NS
MW: 167,271 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04055859
Numéro CAS: 42404-23-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité