4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Cyano-3-ethoxyphenyl)boronic acid
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₃
MW: 190,992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19684099
Numéro CAS: 2096338-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité