4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904418-1G OR904418-250MG
APOSOR904418-1GEA 683 EUR InStock
APOSOR904418-1G APOSOR904418-250MG
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,7-Dimethyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664423
Numéro CAS: 103988-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité