2-(2-Furyl)piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR904721-1G OR904721-250MG
APOSOR904721-1GEA 865 EUR InStock
APOSOR904721-1G APOSOR904721-250MG
2-(2-Furyl)piperidine 95%
2-(2-Furyl)piperidine
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663560
Numéro CAS: 97073-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité