1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905308-1G OR905308-250MG
APOSOR905308-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR905308-1G APOSOR905308-250MG
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane 98%
1-(2-Pyrrolidinylmethyl)azepane
Formule: C₁₁H₂₂N₂
MW: 182,306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06653331
Numéro CAS: 881040-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité