Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905392-1G OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR905392-1G APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784110
Numéro CAS: 43189-43-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité