Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
OR905564-1G OR905564-250MG
APOSOR905564-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR905564-1G APOSOR905564-250MG
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate 95%
Ethyl (2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277229
Numéro CAS: 70582-73-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité