Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR905962-100G OR905962-25G OR905962-5G
APOSOR905962-100GEA 467 EUR InStock
APOSOR905962-100G APOSOR905962-25G APOSOR905962-5G
Monomethyl 3-methylglutarate 98%
Monomethyl 3-methylglutarate
Formule: C₇H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631203
Numéro CAS: 27151-65-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité