(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Methoxypyridine-2-yl)methanol
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 56.7 EUR InStock
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235020
Numéro CAS: 127978-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité