(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906223-100MG OR906223-1G OR906223-250MG
APOSOR906223-100MGEA 145 EUR InStock
APOSOR906223-100MG APOSOR906223-1G APOSOR906223-250MG
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832437
Numéro CAS: 145041-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité