Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-2-Abu-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-aminobutanoate hydrochloride
OR906452-100G OR906452-25G
APOSOR906452-100GEA 241 EUR InStock
APOSOR906452-100G APOSOR906452-25G
Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Methyl D-homoalaninate hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153,607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565758
Numéro CAS: 85774-09-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité