N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N1-Benzyl-N1-methylethane-1,2-diamine, N-Benzyl-N-methyl-ethane-1,2-diamine
OR906489-1G OR906489-5G
APOSOR906489-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR906489-1G APOSOR906489-5G
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine 97%
N'-Benzyl-N'-methyl-ethane-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03030356
Numéro CAS: 14165-18-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité