1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906581-1G OR906581-25G OR906581-5G
APOSOR906581-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR906581-1G APOSOR906581-25G APOSOR906581-5G
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite 98%
1,1-Cyclopropane dimethanol cyclic sulphite
Formule: C₅H₈O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832878
Numéro CAS: 89729-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité