Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906938-100MG OR906938-1G OR906938-250MG
APOSOR906938-100MGEA 190 EUR InStock
APOSOR906938-100MG APOSOR906938-1G APOSOR906938-250MG
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-tert-butylisoxazole-5-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752835
Numéro CAS: 133674-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité