[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907240-1G OR907240-5G
APOSOR907240-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR907240-1G APOSOR907240-5G
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid 98%
[1-(Butylamino)-1-methyl-ethyl]phosphinic acid
Formule: C₇H₁₈NO₂P
MW: 179,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869071
Numéro CAS: 17316-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité