3-Nitrophenethyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Nitrophenyl)ethanol
OR907330-1G OR907330-5G
APOSOR907330-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR907330-1G APOSOR907330-5G
3-Nitrophenethyl alcohol 97%
3-Nitrophenethyl alcohol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010445
Numéro CAS: 52022-77-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité