N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907366-1G OR907366-250MG
APOSOR907366-1GEA 574 EUR InStock
APOSOR907366-1G APOSOR907366-250MG
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide 98%
N-tert-Butylpiperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₀H₂₀N₂O
MW: 184,279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739717
Numéro CAS: 86542-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité