5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Methyl-2-propoxypyridin-3-yl)boronic acid
OR907369-1G OR907369-5G
APOSOR907369-1GEA 139 EUR InStock
APOSOR907369-1G APOSOR907369-5G
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid 98%
5-Methyl-2-propoxypyridine-3-boronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₃
MW: 195,023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783119
Numéro CAS: 2096332-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité