4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
OR907381-250MG OR907381-1G
APOSOR907381-250MGEA 495 EUR InStock
APOSOR907381-250MG APOSOR907381-1G
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid 97%
4-Chloro-5-(methoxycarbonyl)thiophene-2-boronic acid
Formule: C₆H₆BClO₄S
MW: 220,438 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18311836
Numéro CAS: 2096331-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité