[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)-3-methylphenyl)boronic acid, 3-Methyl-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR907412-1G OR907412-250MG
APOSOR907412-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR907412-1G APOSOR907412-250MG
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid 98%
[4-(methoxycarbonyl)-3-methylphenyl]boronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432535
Numéro CAS: 603122-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité