2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Methoxyethoxy)-pyridine-5-boronic acid, (6-(2-Methoxyethoxy)pyridin-3-yl)boronic acid
OR907503-1G OR907503-5G
APOSOR907503-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR907503-1G APOSOR907503-5G
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid 96%
2-(2-Methoxyethoxy)pyridine-5-boronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₄
MW: 196,996 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26045258
Numéro CAS: 1282378-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité