L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907812-25G OR907812-5G
APOSOR907812-25GEA 551 EUR InStock
APOSOR907812-25G APOSOR907812-5G
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate 98%
Methyl 2-chloro-2-phenylacetate
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040996
Numéro CAS: 7476-66-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité