tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907891-1G OR907891-5G
APOSOR907891-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR907891-1G APOSOR907891-5G
tert-butyl thiophene-2-carboxylate 98%
tert-butyl thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909502
Numéro CAS: 939-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité