(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907901-1G OR907901-5G
APOSOR907901-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR907901-1G APOSOR907901-5G
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate 98%
(E)-Ethyl 3-(thiophen-3-yl)acrylate
Formule: C₉H₁₀O₂S
MW: 182,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778410
Numéro CAS: 50266-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité