Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907903-1G OR907903-5G
APOSOR907903-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR907903-1G APOSOR907903-5G
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate 96%
Ethyl 3-(thiophen-3-yl)propanoate
Formule: C₉H₁₂O₂S
MW: 184,255 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18783158
Numéro CAS: 99198-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité